Läs mer
1-Naftalenyd, TRC
Produktkod. 30482918
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30482918 1 g
1 options
Produktkod. 30482918 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3448001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-1-aldehyde
CAS 66-77-3
Molekylformel C11 H8 O
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Naphthalenecarboxaldehyde (9CI','ACI), 1-Naphthaldehyde (8CI), 1-Formylnaphthalene, 1-Naphthylaldehyde, 1-Naphthylcarboxaldehyde, 4-Naphthalene-1-carboxaldehyde, Naphthalene-1-aldehyde, Naphthalene-1-carbaldehyde, NSC 6106, α-Naphthaldehyde, α-Naphthalenecarboxaldehyde, α-Naphthoaldehyde, α-Naphthylaldehyde, α-Naphthylcarboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H8O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-8H
LEDER O=Cc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn naftalen-1-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 156.18
Formel vikt 156.0575