Läs mer
1-Naphthaleneacetic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16479997
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16479997 5 g
1 options
Produktkod. 16479997 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18570
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress 1-Naphthaleneacetic acid (1-Naphthylacetic acid), a synthetic auxin, can promote plant growth. 1-Naphthaleneacetic acid is also an inhibitor of PLA2, with an IC50 of 13.16 μM.
1-Naphthaleneacetic acid (1-Naphthylacetic acid), a synthetic auxin, can promote plant growth. 1-Naphthaleneacetic acid is also an inhibitor of PLA2, with an IC50 of 13.16 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthaleneacetic acid
CAS 86-87-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Naphthylacetic acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (537.03 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(CC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Formel vikt 186.21
Procent renhet 98.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder