Läs mer
1-Naftalenättiksyra, TRC
Produktkod. 30010154
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010154 10 g
30009634 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN37766510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-87-3
Molekylformel C12 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Synonym (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid
IUPAC-namn 2-naftalen-1-ylacetiksyra
LEDER OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl acetic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Formel vikt 186.0681
Procent renhet >95%