Läs mer
1-Naphthaleneacetic Acid, TRC
Produktkod. 30009634
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009634 5 g
30010154 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009634 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3776655G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-87-3
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl acetic acid
Formel vikt 186.0681
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
IUPAC-namn 2-naphthalen-1-ylacetic acid
Molekylformel C12 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Synonym (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid
Visa mer Visa mindre
Specifikationer
Kvantitet 5 g