Läs mer
1 - Naftalenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11474727
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474727 5 g 5g
11464727 1 g 1g
11484727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21219.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13922-41-3 | C10H9BO2 | 171,99 g/mol
1-naftalenboronsyra är en mycket användbar byggsten för införande av en naftylgrupp genom korskopplingsprotokoll. Det är användbart vid syntes av polyaromatiska kolväten med användning av Suzuki-reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-naftalenboronsyra är en mycket användbar byggsten för införande av en naftylgrupp genom korskopplingsprotokoll. Det är användbart vid syntes av polyaromatiska kolväten med användning av Suzuki-reaktionen.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13922-41-3
Molekylformel C10H9BO2
Molekylvikt (g/mol) 171.99
MDL-nummer MFCD00019722
InChI-nyckel HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid
PubChem CID 254532
IUPAC-namn naftalen-1-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthaleneboronic acid
Smältpunkt 204 °C till 210 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2937504
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 171.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.