Läs mer
1-Naphthalenemethanol, 98+%
Produktkod. 11364574
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364574 50 g 50g
11354574 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364574 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01347.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4780-79-4 | C11H10O | 158.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4780-79-4
Molekylformel C11H10O
Molekylvikt (g/mol) 158.20
MDL-nummer MFCD00004044
InChI-nyckel PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol
PubChem CID 20908
ChEBI CHEBI:38137
IUPAC-namn naftalen-1-ylmetanol
LEDER OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthalenemethanol
Smältpunkt 58°C to 63°C
Kokpunkt 301°C (715 mmHg)
Kvantitet 50 g
Beilstein 2042532
Formel vikt 158.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.