missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Naphthalenemethanol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthalenemethanol-d7 |
| CAS | 1189876-86-5 |
| Molekylformel | C11H3D7O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | α-Naphthylmethanol-d7, α-Naphthylcarbinol-d7, Naphthalen-1-ylmethanol-d7, NSC 5315-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]C1=C([2H])C([2H])=C2C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])=C1CO |
| IUPAC-namn | (naphthalen-1-yl-d7)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.24 |
| Formel vikt | 165.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?