Läs mer
1-Naphthalenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthalenemethanol |
| CAS | 4780-79-4 |
| Molekylformel | C11H10O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8H2 |
| LEDER | OCc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | naphthalen-1-ylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vikt | 158.0732 |