Läs mer
1-Naftalenmetylamin, 98+%
Beskrivning
1-naftalenmetylamin används för att öka den inducerade cirkulära dikroism (ICD) magnituden som uppvisas av poly[(4-karboxifenyl)acetylen]. Vidare reagerar den med monometoxipoly(etylenglykol) succinimidokarbonat för att framställa karbamat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
-naftalenmetylamin används för att öka den inducerade cirkulära dikroism (ICD) magnituden som uppvisas av poly[(4-karboxifenyl)acetylen]. Vidare reagerar den med monometoxipoly(etylenglykol) succinimidokarbonat för att framställa karbamat.
Löslighet Blandbar med
etanol, eter och koldisulfid.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel och klorformater.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthalenemethylamine |
| Densitet | 1.075 |
| Kokpunkt | 289 °C till 292 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brytningsindex | 1.643 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2735 |
| Beilstein | 2206459 |
| Känslighet | Luftkänslig; Kan bilda en utfällning |
| Löslighetsinformation | Blandbar med etanol, eter och koldisulfid. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.