Läs mer
1-naftalenmetylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382206
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11382206
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03541.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 118-31-0 | C11H12N | 158.22 g/mol
1-naftalenmetylamin används för att öka den inducerade cirkulära dikroism (ICD) magnituden som uppvisas av poly[(4-karboxifenyl)acetylen]. Vidare reagerar den med monometoxipoly(etylenglykol) succinimidokarbonat för att framställa karbamat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1
-naftalenmetylamin används för att öka den inducerade cirkulära dikroism (ICD) magnituden som uppvisas av poly[(4-karboxifenyl)acetylen]. Vidare reagerar den med monometoxipoly(etylenglykol) succinimidokarbonat för att framställa karbamat.
Löslighet Blandbar med
etanol, eter och koldisulfid.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-31-0
Molekylformel C11H12N
Molekylvikt (g/mol) 158.22
MDL-nummer MFCD00004048
InChI-nyckel NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
PubChem CID 8355
IUPAC-namn naftalen-1-ylmetanamin
LEDER [NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthalenemethylamine
Densitet 1.075
Kokpunkt 289°C to 292°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.643
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2206459
Känslighet Air sensitive; May form a precipitate
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ether and carbon disulfide.
Formel vikt 157.22
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.