Läs mer
1-Naphthohydrazide, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthohydrazide |
| CAS | 43038-45-5 |
| Molekylformel | C11H10N2O |
| MDL-nummer | MFCD00016804 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | NNC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Procent renhet | 98% |