Läs mer
1 - Naftensyra, 98 %
Produktkod. 11434003
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434003 25 g 25g
11444003 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434003 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10273.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172,183 g/mol
1-naftosyra används som en mellanprodukt för syntes av läkemedel, fotokemikalier, växttillväxthormoner, färgämnen och andra organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-naftosyra används som mellanprodukt för syntes
av läkemedel, fotokemikalier, växttillväxthormoner, färgämnen och andra organiska föreningar.
Löslighet
Lättlöslig i varm alkohol och eter. Något lösligt i varmt vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-55-5
Molekylformel C11H8O2
Molekylvikt (g/mol) 172.183
MDL-nummer MFCD00004007
InChI-nyckel LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
PubChem CID 6847
ChEBI CHEBI:36466
IUPAC-namn naftalen-1-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthoic acid
Smältpunkt 160 °C till 162 °C
Densitet 1.398
Kokpunkt >300 °C
Flampunkt 195 °C (383 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1908896
Merck Index 14,6381
Löslighetsinformation Fritt löslig i het sprit och eter. Lätt löslig i varmt vatten.
Formel vikt 172.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Naphthoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.