Läs mer
1 - Naftensyra, 98 %
Produktkod. 15790799 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15790799 100 g Plastflaska 100g
10081470 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15790799 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1042.69 SEK
    936.65 SEK / 100g
    Save 106.04 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-55-5
Molekylformel C11H8O2
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD00004007
InChI-nyckel LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
PubChem CID 6847
ChEBI CHEBI:36466
IUPAC-namn naftalen-1-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthoic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 158,0 °C till 162,0 °C
Färg Brun till gul
Kokpunkt 300,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C10H7CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 09, 647
Merck Index 15, 6466
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig i varmt vatten. Andra lösligheter: fritt lösliga i het alkohol och eter
Formel vikt 172.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.