missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Naphthoic Acid-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthoic Acid-d7 |
| CAS | 634179-80-9 |
| Molekylformel | C11 2H7 H O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vikt | 179.0964 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?