Läs mer
MedChemExpress 1-Naphthol
Produktkod. 16402728
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16402728 5 g
1 options
Produktkod. 16402728 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYY1309
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress 1-naphthol is an excited state proton transfer (ESPT) fluorescent molecular probe.
Specifikationer
CAS 90-15-3
Molekylvikt (g/mol) 144.17 g/mol
Kvantitet 5 g
Frakt skick Room temperature
Förvaringskrav Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Löslighet Ethanol : 100 mg/mL (693.63 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 1 mg/mL (6.94 mM; Need ultrasonic)
Synonym Furro ER ∣ NSC 9586 ∣ Nako TRB
Mål NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite
Produkttyp Natural Products