Läs mer
1-Naphthol 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthol 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24O10/c1-12(24)29-18-19(30-13(2)25)21(31-14(3)26)23(33-20(18)22(27)28-4)32-17-11-7-9-15-8-5-6-10-16(15)17/h5-11,18-21,23H,1-4H3/t18-,19-,20-,21+,23+/m0/s1 |
| Formel vikt | 460.1369 |