Läs mer
1-Naphthol-4-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthol-4-sulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 6099-57-6 |
| Molekylformel | C10H7NaO4S |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O4S.Na/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;4-hydroxynaphthalene-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.21 |
| Formel vikt | 245.9963 |