Läs mer
1-Naphthol, 99%
Produktkod. p-7081749
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11473824
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11862.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 90-15-3 | C10H8O | 144.173 g/mol
1-naftol används som en prekursor vid tillverkning av olika azofärgämnen och läkemedel såsom nadolol. Det används som biomarkörer. Det används inom analytisk kemi som Molischs reagens (1-naftol löst i etanol) för att kontrollera förekomsten av kolhydrater. Det spelar en viktig roll med natriumhypobromit för att upptäcka närvaron av arginin i proteiner, vilket kallas Sakaguchi-testet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Naftol används som en prekursor vid tillverkning av olika azofärgämnen och läkemedel såsom nadolol. Det används som biomarkörer. Det används inom analytisk kemi som Molischs reagens (1-naftol löst i etanol) för att kontrollera förekomsten av kolhydrater. Det spelar en viktig roll med natriumhypobromit för att upptäcka närvaron av arginin i proteiner, vilket kallas Sakaguchi-testet.
Löslighet Löslig i bensen, kloroform
, eter och etanol.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-15-3
Molekylformel C10H8O
Molekylvikt (g/mol) 144.173
MDL-nummer MFCD00003930
InChI-nyckel KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
IUPAC-namn naftalen-1-ol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthol
Smältpunkt 95°C to 97°C
Densitet 1.28
Kokpunkt 278°C to 280°C
Flampunkt 125°C (257°F)
Odör Weak, Phenol-like
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1817321
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,6383
Löslighetsinformation Soluble in benzene,chloroform,ether and ethanol.
Formel vikt 144.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Naphthol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: .alpha.-Naphthol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.