Läs mer
1-Naphthol, 99%
Produktkod. 11473824
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473824 100 g 100g
11483824 500 g 500g
11493824 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473824 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11862.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90-15-3 | C10H8O | 144,173 g/mol
1-naftol används som en prekursor vid tillverkning av olika azofärgämnen och läkemedel såsom nadolol. Det används som biomarkörer. Det används inom analytisk kemi som Molischs reagens (1-naftol löst i etanol) för att kontrollera förekomsten av kolhydrater. Det spelar en viktig roll med natriumhypobromit för att upptäcka närvaron av arginin i proteiner, vilket kallas Sakaguchi-testet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Naftol används som en prekursor vid tillverkning av olika azofärgämnen och läkemedel såsom nadolol. Det används som biomarkörer. Det används inom analytisk kemi som Molischs reagens (1-naftol löst i etanol) för att kontrollera förekomsten av kolhydrater. Det spelar en viktig roll med natriumhypobromit för att upptäcka närvaron av arginin i proteiner, vilket kallas Sakaguchi-testet.
Löslighet Löslig i bensen, kloroform
, eter och etanol.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-15-3
Molekylformel C10H8O
Molekylvikt (g/mol) 144.173
MDL-nummer MFCD00003930
InChI-nyckel KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
IUPAC-namn naftalen-1-ol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthol
Smältpunkt 95 °C till 97 °C
Densitet 1.28
Kokpunkt 278 °C till 280 °C
Flampunkt 125 °C (257 °F)
Odör Svag, fenolliknande
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1817321
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,6383
Löslighetsinformation Löslig i bensen, kloroform, eter och etanol.
Formel vikt 144.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Naphthol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Naphthol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.