Läs mer
1-Naphthol Beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthyl-beta-D-Glucuronide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O7.Na/c17-11-12(18)14(15(20)21)23-16(13(11)19)22-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7,11-14,16-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 342.0715 |
| Procent renhet | >95% |