Läs mer
1-Naphthol-D7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthol-d7 (ring d7) |
| CAS | 124251-84-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 2H7 H O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-Naphthalen-2,3,4,5,6,7,8-d7-ol, 1-Naphthol-d7, 1-Naphthol (ring-D7) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(O)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.21 |
| Visa mer |