Läs mer
1-Naphthol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10499750 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10499750 250 g Glass Jar 250g
1 options
Produktkod. 10499750 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/0300/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 90-15-3
Smältpunkt 95°C
Färg Beige
Kokpunkt 278°C
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C10H8O
MDL-nummer 3930
Kvantitet 250 g
Synonym 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
InChI-nyckel KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
IUPAC-namn naphthalen-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 144.173
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
Formel vikt 144.17g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Naphthol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.