Läs mer
1-Naphthol, Mikromol™
Produktkod. 30050491
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050491 25 mg
18080560 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050491 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0043.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-Naftol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthol
CAS 90-15-3
Analyt- eller komponentnamn 1-Naphthol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H8 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Naphthalen-1-ol, 1-Naphthol, Duloxetine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Duloxetine Hydrochloride Imp. D (EP), Duloxetine Imp. D (EP), 1-Naphthalenol, 1-Naphthol (8CI), 1-Hydroxynaphthalene, 1-Naphthyl alcohol, BASF Ursol ERN, C.I. 76605, C.I. Oxidation Base 33, Durafur Developer D, Fouramine ERN, Fourrine 99, Fourrine ERN, Furro ER, NSC 9586, Nako TRB, Naphthol-1, Naphthyl-1-ol, Tertral ERN, Ursol ERN, Zoba ERN, alpha-Hydroxynaphthalene, alpha-Naphthol, alpha-Naphthyl alcohol, Duloxetine Hydrochloride Impurity D, Duloxetine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
LEDER Oc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn nafthalen-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 144,0575 g/mol