Läs mer
1-Naphthol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15841761
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15841761 1 kg 1kg
15831761 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15841761 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8222891000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-15-3
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Spécification
Smältpunkt 94°C to 96°C
Densitet 1.28 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 288°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00003930
Kvantitet 1 kg
Synonym 1-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene, 1-Naphthol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.