missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Naphthol, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 32237845
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32237845 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 32237845 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8222899050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Naphthol
CAS 90-15-3
Densitet 1.28 g/cm³ at 20°C
Kokpunkt 288°C (1013 hPa)
Flampunkt 125°C (closed cup)
Smältområde 94°C to 96°C
Kvantitet 50 kg
Synonym 1-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene, 1-Naphthol
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Kvalitet Not Available
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.