Läs mer
1-Naphthol, TRC
Produktkod. 30138627
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138627 100 g
30136751 10 g
30040472 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN367990100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-15-3
Molekylformel C10 H8 O
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Synonym Naphthalen-1-ol, 1-Naphthol, Duloxetine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), 1-Naphthalenol, 1-Naphthol (8CI), 1-Hydroxynaphthalene, 1-Naphthyl alcohol, BASF Ursol ERN, C.I. 76605, C.I. Oxidation Base 33, Durafur Developer D, Fouramine ERN, Fourrine 99, Fourrine ERN, Furro ER, NSC 9586, Nako TRB, Naphthol-1, Naphthyl-1-ol, Tertral ERN, Ursol ERN, Zoba ERN, α-Hydroxynaphthalene, α-Naphthol, α-Naphthyl alcohol
IUPAC-namn nafthalen-1-ol
LEDER Oc1cccc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
Formel vikt 144.0575
Procent renhet >95%