Läs mer
1-Naphtholbenzein, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphtholbenzein |
| Smältpunkt | 243°C to 245°C |
| CAS | 145-50-6 |
| MDL-nummer | MFCD00078492 |
| Synonym | 1-Naphtholbenzein, 1-Naphtholbenzein |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.43 |
| Kvalitet | Research |