Läs mer
1-Naftentiktiksyra, 98+%
Produktkod. 11334424
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334424 25 g 25g
11324424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334424 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01036.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 2976-75-2 | C12H10O3 | 202,209 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2976-75-2
Molekylformel C12H10O3
Molekylvikt (g/mol) 202.209
MDL-nummer MFCD00003927
InChI-nyckel GHRYSOFWKRRLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoxyacetic acid, 1-naphthyloxy acetic acid, 2-naphthalen-1-yloxy acetic acid, 1-naphthyloxyacetic acid, naphthyloxyacetic acid, 2-1-naphthyloxy acetic acid, unii-9qi2464poa, 1-naphthoxy acetic acid, naphthalen-1-yloxy acetic acid, acetic acid, 1-naphthalenyloxy
PubChem CID 76313
ChEBI CHEBI:44588
IUPAC-namn 2-naftalen-1-yloxiättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthoxyacetic acid
Smältpunkt 193 °C till 197 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1912165
Formel vikt 202.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.