Läs mer
1-nafthoylklorid, 98 %
Produktkod. 11401778
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11401778 10 g 10g
11411778 50 g 50g
11421778 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14460.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 879-18-5 | C11H7ClO | 190,63 g/mol
1-naftoylklorid har använts som derivatiseringsreagens vid analys av kortkedjiga dodecylalkoholetoxylater och dodecylalkohol genom fastfasextraktion kombinerat med dispersiv vätska-vätskemikroextraktionsmetod, som fluorescerande märkningsreagens vid bestämning av T-2- och HT-2-toxiner genom HPT-fluorescens i närvaro av Arndt-fluorescerande med fluorescens-detektering, trimetylsilyldiazometan och vid framställning av 2-etyl-l-pentyl-3-(1-naftoyl)indol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-naftoylklorid har använts som derivatiseringsreagens
vid analys av kortkedjiga dodecylalkoholetoxylater och dodecylalkohol genom fastfasextraktion kombinerat med dispersiv vätska-vätskemikroextraktionsmetod, som fluorescerande märkningsreagens vid bestämning av T-2 och HT-2 toxiner genom HP-fluorescen vid syncensdetektion med, fluorescerande ArndtE närvaro av trimetylsilyldiazometan och vid framställning av 2-etyl-l-pentyl-3-(1-naftoyl)indol.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, aminer, alkoholer, aktiva metaller och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 879-18-5
Molekylformel C11H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 190.63
MDL-nummer MFCD00004002
InChI-nyckel NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride
PubChem CID 70146
IUPAC-namn naftalen-1-karbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthoyl chloride
Smältpunkt 16 °C till 19 °C
Densitet 1.265
Kokpunkt 118 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.6525
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 775785
Känslighet Fuktkänslig
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 190.63
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Naphthoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarbonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.