Läs mer
1-nafthoylklorid, 98 %
Beskrivning
1-naftoylklorid har använts som derivatiseringsreagens vid analys av kortkedjiga dodecylalkoholetoxylater och dodecylalkohol genom fastfasextraktion kombinerat med dispersiv vätska-vätskemikroextraktionsmetod, som fluorescerande märkningsreagens vid bestämning av T-2- och HT-2-toxiner genom HPT-fluorescens i närvaro av Arndt-fluorescerande med fluorescens-detektering, trimetylsilyldiazometan och vid framställning av 2-etyl-l-pentyl-3-(1-naftoyl)indol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
vid analys av kortkedjiga dodecylalkoholetoxylater och dodecylalkohol genom fastfasextraktion kombinerat med dispersiv vätska-vätskemikroextraktionsmetod, som fluorescerande märkningsreagens vid bestämning av T-2 och HT-2 toxiner genom HP-fluorescen vid syncensdetektion med, fluorescerande ArndtE närvaro av trimetylsilyldiazometan och vid framställning av 2-etyl-l-pentyl-3-(1-naftoyl)indol.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, aminer, alkoholer, aktiva metaller och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthoyl chloride |
| Smältpunkt | 16 °C till 19 °C |
| Densitet | 1.265 |
| Kokpunkt | 118 °C (0,1 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Brytningsindex | 1.6525 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 775785 |
| Afficher plus |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.