Läs mer
1-Naftholoylklorid, 99 %
Produktkod. 10409950 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10409950 10 g Glasflaska 10g
10559263 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10409950 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 270380100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 879-18-5 | C11H7ClO | 190,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 879-18-5
Molekylformel C11H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 190.63
MDL-nummer MFCD00004002
InChI-nyckel NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride
PubChem CID 70146
IUPAC-namn naftalen-1-karbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthoyl chloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 16 °C till 19 °C
Färg Vitt
Densitet 1.2600g/mL, 1.26
Kokpunkt 190 °C (35,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,6515 till 1,6535
Kvantitet 10 g
Beilstein 09, 648
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 190.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller, pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Naphthoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.