Läs mer
1-Naftoylklorid, TRC
Produktkod. 30470678
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30470678 10 g
1 options
Produktkod. 30470678 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49704010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthoyl Chloride
CAS 879-18-5
Molekylformel C11H7ClO
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Naphthoyl Chloride, 1-(Chlorocarbonyl)naphthalene, 1-Naphthalenecarboxylic Acid Chloride, 1-Naphthoic Acid Chloride, 1-Naphthylcarbonyl Chloride, NSC 9841, α-Naphthoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
LEDER ClC(=O)c1cccc2ccccc12
IUPAC-namn naftalen-1-karbonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 190.63
Formel vikt 190.0185