Läs mer
1-Naftoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthoyl Chloride |
| CAS | 879-18-5 |
| Molekylformel | C11H7ClO |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-Naphthoyl Chloride, 1-(Chlorocarbonyl)naphthalene, 1-Naphthalenecarboxylic Acid Chloride, 1-Naphthoic Acid Chloride, 1-Naphthylcarbonyl Chloride, NSC 9841, α-Naphthoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H |
| LEDER | ClC(=O)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | naftalen-1-karbonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.63 |
| Formel vikt | 190.0185 |