Läs mer
1-Naphthyl acetamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327993
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30327993 5 ml
1 options
Produktkod. 30327993 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV15450000AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl acetamide
CAS 86-86-2
Analyt- eller komponentnamn 1-Naphthyl acetamide
Frakt skick +20°C
Molekylformel C12 H11 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-Naphthaleneacetamide, (Naphthalen-1-yl)acetamide, 1-Naphthylacetamide
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H2,13,14)
LEDER NC(=O)Cc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 2-naphthalen-1-ylacetamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 185.22
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 185.0841 g/mol