Läs mer
1-naftylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438087
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438087 50 g 50g
11448087 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17482.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 830-81-9 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 830-81-9
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00003922
InChI-nyckel VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl acetate, 1-acetoxynaphthalene, alpha-naphthyl acetate, 1-naphthol, acetate, a-naphthyl acetate, naphthyl acetate, naphthalene, 1-acetoxy, 1-naphthalenol, acetate, acetic acid 1-naphthyl ester, alpha-naphthol acetate
PubChem CID 13247
IUPAC-namn naftalen-1-ylacetat
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl acetate
Smältpunkt 43°C to 46°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 2046403
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 186.21
Procent renhet 99%
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.