Läs mer
1-Naftylacetat, TRC
Produktkod. 30465629
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30465629 500 mg
1 options
Produktkod. 30465629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN378675500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl Acetate
CAS 830-81-9
Molekylformel C12 H10 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-Acetoxynaphthalene, 1-Naphthalen-1-yl Acetate, 1-Naphthyl Acetate, Acetic Acid 1-Naphthyl Ester, NSC 9846, Naphthalen-1-yl Acetate, α-Acetoxynaphthalene, α-Naphthol Acetate, α-Naphthyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
LEDER CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn nafthalen-1-ylacetat
Molekylvikt (g/mol) 186.207
Formel vikt 186.068