Läs mer
1-Naftylacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthyl Acetate |
| CAS | 830-81-9 |
| Molekylformel | C12 H10 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Acetoxynaphthalene, 1-Naphthalen-1-yl Acetate, 1-Naphthyl Acetate, Acetic Acid 1-Naphthyl Ester, NSC 9846, Naphthalen-1-yl Acetate, α-Acetoxynaphthalene, α-Naphthol Acetate, α-Naphthyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | nafthalen-1-ylacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.207 |
| Formel vikt | 186.068 |