Läs mer
1-Naphthyl butyrate, 98+%
Produktkod. 11440827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440827 1 g 1g
11450827 5 g 5g
11460827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23221.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3121-70-8 | C14H14O2 | 214.264 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3121-70-8
Molekylformel C14H14O2
Molekylvikt (g/mol) 214.264
MDL-nummer MFCD00003923
InChI-nyckel XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik
PubChem CID 76571
IUPAC-namn naftalen-1-ylbutanoat
LEDER CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl butyrate
Densitet 1.09
Kokpunkt 125°C to 130°C (1 mmHg)
Flampunkt 62°C (143°F)
Brytningsindex 1.571
Kvantitet 1 g
Beilstein 2558646
Formel vikt 214.27
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.