Läs mer
1-naftylbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10746622 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10746622 1 g Glasflaska 1g
10787002 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10746622 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334950010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3121-70-8 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3121-70-8
Molekylformel C14H14O2
Molekylvikt (g/mol) 214.26
MDL-nummer MFCD00003923
InChI-nyckel XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik
PubChem CID 76571
IUPAC-namn naftalen-1-ylbutanoat
LEDER CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl butyrate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 125°C to 130°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible in water
Formel vikt 214.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.