Läs mer
1-Naftalenisocyanat, 98 %
Produktkod. 11463417
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463417 25 g 25g
11414160 1 g 1g
11453417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17200.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 86-84-0 | C11H7NO | 169,183 g/mol
1-naftylisocyanat används vid framställning av katjonisk aromatisk uretan. Det är användbart för studier av kolangiolitisk levertoxicitet hos laboratoriedjur. Det används också som separata enantiomerer av betablockerare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-naftylisocyanat används vid framställning av katjonisk aromatisk uretan. Det är användbart för studier av kolangiolitisk levertoxicitet hos laboratoriedjur. Det används också som separata enantiomerer av betablockerare.
Löslighet Blandbar med alkohol, kloroform
och dietyleter.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-84-0
Molekylformel C11H7NO
MDL-nummer MFCD00003881
InChI-nyckel BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
PubChem CID 66589
IUPAC-namn 1-isocyanatonaftalen
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl isocyanate
Smältpunkt 4 °C
Densitet 1.177
Kokpunkt 269 °C
Flampunkt 135 °C (275 °F)
Odör Irriterande
Brytningsindex 1.6335
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 742779
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,6410
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, kloroform och dietyleter.
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=O
Molekylvikt (g/mol) 169.183
Formel vikt 169.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.