Läs mer
1-Naftalen isocyanat, 99 %
Produktkod. 10454311 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10454311 25 g 25g
10444311 5 g 5g
10358953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10454311 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 415410250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 86-84-0 | C11H7NO | 169,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-84-0
InChI-nyckel BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
PubChem CID 66589
IUPAC-namn 1-isocyanatonaftalen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl isocyanate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 4 °C
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Kokpunkt 269 °C till 270 °C
Flampunkt 135 °C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H7NO
Brytningsindex 1,6324 till 1,6344
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 6492
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: löslig i toluen, kloroform, eter, bryts ner i alkoholer
Molekylvikt (g/mol) 169.18
Formel vikt 169.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Naphthyl isocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.