Läs mer
1-naftylisotiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448959
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448959 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15448959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12418.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 551-06-4 | C11H7NS | 185,244 g/mol
1-naftylisotiocyanat är ett verktyg för studien av leverskador som orsakar gallstas och hyperbilirubinemi akut och gallgångshyperplasi och gallcirros kroniskt, med förändringar i hepatocytfunktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1
-Naftylisotiocyanat är ett verktyg för att studera leverskador som orsakar gallstas och hyperbilirubinemi akut och gallgångshyperplasi och gallcirros kroniskt, med förändringar i hepatocytfunktionen.
Så
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl isothiocyanate
CAS 551-06-4
Smältpunkt 54 °C till 57 °C
Odör Irriterande
Molekylformel C11H7NS
MDL-nummer MFCD00003882
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 637868
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,6411
Synonym 1-naphthyl isothiocyanate, 1-naphthylisothiocyanate, anit, kesscocide, alpha-naphthyl isothiocyanate, naphthalene, 1-isothiocyanato, naphthalene, isothiocyanato, isothiocyanic acid, 1-naphthyl ester, 1-naftylisothiokyanat, isothiocyanic acid 1-naphthyl ester
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
InChI-nyckel JBDOSUUXMYMWQH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=S
IUPAC-namn 1-isotiocyantonaftalen
Molekylvikt (g/mol) 185.244
PubChem CID 11080
ChEBI CHEBI:35455
Formel vikt 185.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.