missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Naphthyl(methoxy) Propanedinitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthyl(methoxy)methylidenemalonitrile |
| CAS | 221242-71-3 |
| Molekylformel | C15 H10 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2O/c1-18-15(12(9-16)10-17)14-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)14/h2-8H,1H3 |
| LEDER | COC(=C(C#N)C#N)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2-[methoxy(naphthalen-1-yl)methylidene]propanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.25 |
| Formel vikt | 234.0793 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?