Läs mer
1 – Naftylfosfatdinatriumsalthydrat, 99 %
Produktkod. 11439917
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439917 5 g 5g
11429917 1 g 1g
11449917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22866.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2592.81 SEK
    2327.65 SEK / 5g
    Save 265.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
1-Naftylfosfatdinatriumsalthydrat, 99%, C10H9Na2O5P, CAS-nummer-207569-06-0 | CAS: 207569-06-0 | C10H7Na2O4P | 268,12 g/mol
1-naftylfosfatdinatriumsalthydrat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-naftylfosfatdinatriumsalthydrat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207569-06-0
Molekylformel C10H7Na2O4P
Molekylvikt (g/mol) 268.12
MDL-nummer MFCD00041007
InChI-nyckel QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
PubChem CID 24212014
IUPAC-namn dinatrium;naftalen-1-ylfosfat;hydrat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4895811
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 268.12 (Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.