Läs mer
1-Naftylfosfatmononatriumsaltmonohydrat, 97+%
Produktkod. 15400287
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400287 5 g 5g
15410287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63004.06
 Begränsad artikel
I lager
Substrat för bestämning av fosfataser | CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222,14 g/mol
Substrat för bestämning av fosfataser
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81012-89-7
Molekylformel C10H7O4P
Molekylvikt (g/mol) 222.14
MDL-nummer MFCD00150615
InChI-nyckel YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
LEDER [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 1877764
Löslighetsinformation Soluble in water
IUPAC-namn naftalen-1-ylfosfat
Formel vikt 264.15 (246.13 Anhydrous)
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.