Läs mer
1 – Naftylfosfatmononatriumsaltmonohydrat, 98+%
Produktkod. 11443797
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443797 100 g 100g
11423797 5 g 5g
11433797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18254.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222,14 g/mol
1-naftylfosfatmononatriumsaltmonohydrat fungerar som ett substrat för bestämning av prostatasyrafosfatas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-naftylfosfatmononatriumsaltmonohydrat fungerar som ett substrat
för bestämning av prostatasyrafosfatas.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81012-89-7
Molekylformel C10H7O4P
Molekylvikt (g/mol) 222.14
MDL-nummer MFCD00150615
InChI-nyckel YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
IUPAC-namn naftalen-1-yl divätefosfat; natrium; hydrat
LEDER [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate
Smältpunkt 186 °C till 191 °C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 264.16 (246.14 Vattenfattig)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.