Specifikationer
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml) |
| IUPAC-namn | naftalen-1-yl divätefosfat; natrium; hydrat |
| Formel vikt | 264,87 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthyl PhosphateMonosodium Salt Monohydrate