Läs mer
1-naftylfosfatmononatriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11430625 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430625 10 g 10g
11410625 1 g 1g
11420625 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430625 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219941010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4060.00 SEK
    3867.51 SEK / 10g
    Save 192.49 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Hämmar sura, alkaliska och proteinfosfataser. 1-naftylfosfatmononatriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals är en ospecifik fosfatashämmare. Det är det föredragna substratet för bioanalytiska bestämningar av sura fosfataser, såsom prosta
Kemiska identifierare
CAS 81012-89-7
Molekylformel C10H7O4P
Molekylvikt (g/mol) 222.14
MDL-nummer MFCD00150615
InChI-nyckel YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
LEDER [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml)
IUPAC-namn naftalen-1-ylfosfat
Formel vikt 264,87 g/mol