Läs mer
1-Naphthyl PP1 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
1-Naphthyl PP1 hydrochloride (1-NA-PP 1 hydrochloride) is a selective inhibitor of src family kinases. 1-Naphthyl PP1 hydrochloride inhibits v-Src and c-Fyn, c-Abl, CDK2 and CAMK II with IC50s of 1.0, 0.6, 0.6, 18 and 22 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthyl PP1 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 956025-47-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H20ClN5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | 1-NA-PP 1 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 73 mg/mL (206.30 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |