Läs mer
1 – Naftyltrifluorometansulfonat, 97 %
Produktkod. 15431238
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431238 250 mg 250mg
15411238 1 g 1g
15421238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55091.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 99747-74-7 | C11H7F3O3S | 276,229 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anteckningar:
Håll behållaren tätt förseglad. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förslutna behållare. Oförenlig med oxiderande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99747-74-7
Molekylformel C11H7F3O3S
Molekylvikt (g/mol) 276.229
MDL-nummer MFCD00192340
InChI-nyckel WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 1-naphthyl triflate, 1-naphthyl-triflate, 1-naphthalenyl triflate, acmc-20aot0, 1-trifluoromethanesulfonyl naphthalene
PubChem CID 378884
IUPAC-namn nafthalen-1-yltrifluoretansulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Färg Rött
Densitet 1.405 g/mL
Kokpunkt 97 °C till 98 °C (0,3 mmHg)
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Formel vikt 276.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.